Kluczowe dokumenty
555460-M
Millipore
Rhosin
≥93% (HPLC), powder, Rho inhibitor, Calbiochem®
Synonim(y):
G04, (2 R)-2-amino-3-(1H-indol-3-ylo)-Nʹ-((1 E)-chinoksalin-6-ylometyloideno)propanohydrazyd
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H18N6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Nazwa produktu
Rho Inhibitor, Rhosin, Rho Inhibitor, Rhosin, CAS 1173671-63-0, is a cell-permeable compound that directly targets Rho GEF binding domain (Kd = 354 nM for RhoA), thereby prevents Rho from interacting with its GEFs.
Poziom jakości
Próba
≥93% (HPLC)
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
orange-brown
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Rhosin składa się z dwóch pierścieni aromatycznych połączonych łącznikiem i wiąże się z obszarem otaczającym Trp58 RhoA z Kd w zakresie submikromolarnym, skutecznie hamując katalizowaną przez GEF aktywację RhoA. Związek ten jest cenny do badania fizjologicznej roli GTPaz z podrodziny RhoA i oceny potencjału terapeutycznego celowania w Rho w stanach patologicznych.
Co więcej, Rhosin może hamować aktywację YAP poprzez celowanie w RhoA i RhoC. Może również hamować przerzuty komórek nowotworowych poprzez hamowanie szlaku Rho/YAP i modulowanie ekspresji RHAMM i CXCR4 w komórkach czerniaka i raka piersi. Promuje odporność na stres poprzez zwiększenie plastyczności D1-MSN i zmniejszenie nadpobudliwości.
Zastosowanie
Inhibitor Rho, Rhosin, został użyty do leczenia pojedynczych komórek guza piersi w celu regulacji aktywności RhoA w celu walidacji linii komórkowej za pomocą biosensora rezonansu Förstera (FRET).
Działania biochem./fizjol.
Primary Target
Rho GTPase
Target Ki: 354 nM for RhoA
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Inne uwagi
Shang, X., et al. 2012. Chem. Biol.19, 699.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3