551476
Q-VD-OPh, Non-O-methylated
≥90% (HPLC), liquid, Caspase inhibitor, Calbiochem®
Synonim(y):
InSolution Q-VD-OPh, Non-O-methylated, N-(2-Quinolyl)valyl-aspartyl-(2,6-difluorophenoxy)methyl Ketone
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Q-VD-OPh, Non-O-methylated, InSolution, ≥90%, irreversible broad-spectrum inhibitor of caspases
Poziom jakości
Próba
≥90% (HPLC)
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
caspase-1
Opakowanie
Ostrzeżenie
Sekwencja
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Inne uwagi
Caserta, T.M., et al. 2003. Apoptosis8, 345.
Rebbaa, A., et al. 2003. Oncogene22, 2805.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)