540025
Pluronic® F-127, PROTEIN GRADE® Detergent, 10% Solution, Sterile-Filtered
Non-ionic detergent useful for isolation of membrane proteins.
Synonim(y):
Poloxamer 407, kopolimer blokowy polioksypropylenowo-polioksyetylenowy
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
zanieczyszczenia
<200 μM aldehyde
<200 μM peroxide
10%±1 detergent
kolor
clear
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
Klucz InChI
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Wpływ olejku z drzewa herbacianego na aktywność przeciwgrzybiczą i właściwości farmaceutyczne preparatów żelowych 537 F-127 z ketokonazolem...: W niniejszym badaniu zbadano wpływ olejku z drzewa herbacianego na właściwości przeciwgrzybicze i właściwości farmaceutyczne preparatów żelowych 537 F-127 zawierających ketokonazol. Badania wykazały zwiększoną aktywność przeciwgrzybiczą i lepszą konsystencję żelu, podkreślając potencjał tego połączenia w miejscowym leczeniu przeciwgrzybiczym (Wróblewska et al., 2021).
- Kompleksowe i porównawcze badania nanocytotoksyczności lipidowych nanocząstek ciekłokrystalicznych na bazie monooleinianu glicerolu i fitantriolu...: W artykule zbadano cytotoksyczność różnych lipidowych nanocząstek ciekłokrystalicznych, w tym tych stabilizowanych przez Pluronic F-127. Odkrycia ujawniają krytyczny wgląd w profile bezpieczeństwa tych nanocząstek do zastosowań biomedycznych (Jagielski et al., 2021).
- Współstabilizacja nanocząstek pioglitazonu HCL przygotowanych za pomocą planetarnego mielenia kulowego: ocena in vitro i in vivo..: Badania te koncentrują się na współstabilizacji nanocząstek pioglitazonu HCL przy użyciu Pluronic F-127, wykazując jego skuteczność w zwiększaniu stabilności i biodostępności leku zarówno w warunkach in-vitro, jak i in-vivo (Alshora et al., 2020).
- Podwójnie reagujący (pH/temperatura) hydrożelowy system dostarczania leków Pluronic F-127 do terapii transdermalnej na bazie tekstyliów..: W artykule przedstawiono nowatorski system dostarczania leków wykorzystujący hydrożel Pluronic F-127, który reaguje zarówno na zmiany pH, jak i temperatury. System jest przeznaczony do terapii transdermalnej opartej na tekstyliach, zapewniając kontrolowane uwalnianie leku (Chatterjee et al., 2019).
- Formuła i ocena nowego kontrolowanego uwalniania miejscowego organożelu kwasu mefenamowego z lecytyny pluronowej: W badaniu opracowano miejscowy żel o kontrolowanym uwalnianiu, wykorzystujący Pluronic F-127 i lecytynę do dostarczania kwasu mefenamowego. Badania podkreślają potencjał żelu w zakresie przedłużonego uwalniania leku i zwiększonej skuteczności terapeutycznej (Jhawat et al., 2016).
Opakowanie
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1