539644
UCN-01
A cell-permeable Staurosporine derived anticancer agent that reversibly and ATP-competitively inhibits several protein kinases.
Synonim(y):
7-Hydroksystaurosporyna, Staurosporyna, 7β-Hydroksy, Streptomyces sp., Inhibitor Chk1 VI, Inhibitor Chk2 V
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
tan
white to beige
rozpuszczalność
ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[n]21c3c4[n](c6c(c4c7c(c3c8c2cccc8)[C@H](NC7=O)O)cccc6)[C@@H]5O[C@]1([C@@H]([C@@H](C5)NC)OC)C
InChI
1S/C28H26N4O4/c1-28-25(35-3)15(29-2)12-18(36-28)31-16-10-6-4-8-13(16)19-21-22(27(34)30-26(21)33)20-14-9-5-7-11-17(14)32(28)24(20)23(19)31/h4-11,15,18,25,27,29,34H,12H2,1-3H3,(H,30,33)/t15-,18-,25-,27-,28+/m1/s1
Klucz InChI
PBCZSGKMGDDXIJ-HQCWYSJUSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
PKCα, PKCβ, PKCγ, PKCδ PKCε, Chk1, Cdc25C-associated protein kinase 1, Cdk1, PAK4, Cdk5/p25 and Chk2, PDK1, lck, MAPKAP kinase-2, Akt, GSK-3β and PKA
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Jiang, X., et al. 2004. Mol. Cancer Ther.3, 1221.
Sato, S., et al. 2002. Oncogene21, 1727.
Patel, V., et al. 2002. Clin. Cancer Res.8, 3549.
Leclerc, S., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 251.
Busby, E.C., et al. 2000. Cancer Res.60, 2108.
Hsueh, C.T., et al. 1998. Clin. Cancer Res.4, 2201.
Akiyama, T., et al. 1997. Cancer Res.57, 1495.
Seynaeve, C.M., et al. 1994. Mol. Pharmacol.45, 1207.
Takahashi, I., et al. 1987, J. Antibiot.40, 1782.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3