Kluczowe dokumenty
539562-M
Millipore
PKCε Peptide Substrate
Pseudosubstrate region of the ε-isotype of protein kinase C (PKCε), with an alanine to serine substitution.
Synonim(y):
PKCε Peptide Substrate, Peptide-ε, ERMRPRKRQGSVRRRV, Protein Kinase C ε Peptide Substrate, Peptide-ε, ERMRPRKRQGSVRRRV, Protein Kinase Cε Peptide Substrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C83H155N39O21S
Masa cząsteczkowa:
2067.43
Kod UNSPSC:
12352200
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
kolor
white
rozpuszczalność
water: 10 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Pseudosubstrate region of the ε-isotype of protein kinase C (PKCε) with an alanine to serine substitution. PKCε exhibits an apparent specificity for this peptide (Km = 68 µM).
Działania biochem./fizjol.
Km = 68 µM for PKCε
Primary Target
Pseudosubstrate region of the ε-isotype of protein kinase C (PKCε)
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Sekwencja
H-Glu-Arg-Met-Arg-Pro-Arg-Lys-Arg-Gln-Gly-Ser-Val-Arg-Arg-Arg-Val-OH
Postać fizyczna
Supplied as a trifluoroacetate salt.
Rekonstytucja
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Inne uwagi
Schaap, D. and Parker, P.J. 1990. J. Biol. Chem. 265, 7301.
Schaap, D., et al. 1989. FEBS Lett. 243, 351.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1