Kluczowe dokumenty
539218
Sigma-Aldrich
Aktywowane białko C, ludzkie osocze
Synonim(y):
APC
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
Formularz
liquid
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Natywne, aktywowane białko C z ludzkiego osocza. Glikoproteina składająca się z łańcucha ciężkiego i łańcucha lekkiego połączonych wiązaniem dwusiarczkowym. Jej naturalnymi substratami są aktywowane formy czynników krzepnięcia V i VIII.
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Postać fizyczna
W 100 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, pH 7,4.
Uwaga dotycząca przygotowania
Przygotowany z osocza, które zostało poddane certyfikowanym testom na obecność HBsAg oraz przeciwciał przeciwko HIV i HCV.
Rekonstytucja
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-70°C).
Inne uwagi
Esmon, N.L., et al. 1999. Haematologica 84, 363.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1