Kluczowe dokumenty
5.33978
Sigma-Aldrich
Inhibitor ACC IV, CP-640186
Synonim(y):
9-Antryl((3 R)-3-(4-morfolinylokarbonylo)-1,4ʹ-bipiperydyn-1ʹ-yl)metanon, HCl, Inhibitor karboksylazy acetylo-CoA IV, CP-640186, HCl
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H35N3O3
Masa cząsteczkowa:
485.62
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kolor
light orange
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
H2O: 50 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Inhibitor ACC IV, CP-640186, jest przepuszczalnym dla komórek, silnym, allosterycznym, odwracalnym inhibitorem ACC (IC₅₀ = 53 i 61 nM dla ACC1 i ACC2 wątroby szczura). Hamowanie jest niekonkurencyjne w stosunku do ATP.
Przepuszczalny dla komórek, aktywny doustnie, nietoksyczny związek pochodny bipiperydylokarboksyamidu, który wiąże się z aktywnym miejscem karboksylazy acetylo-CoA (ACC) na interfejsie między dwoma monomerami dimeru CT i działa jako silny, allosteryczny i odwracalny inhibitor ACC (IC50 = 53 nM i 61 nM dla ACC1 i ACC2 wątroby szczura). Hamowanie jest niekonkurencyjne w stosunku do ATP i niekonkurencyjne w stosunku do acetylo-CoA, cytrynianu i wodorowęglanu. Wykazano, że hamuje syntezę kwasów tłuszczowych u szczurów Sprague-Dawley oraz myszy CD1 i ob/ob (ED50 = 13, 11 i 4 mg/kg). Stymuluje utlenianie kwasów tłuszczowych w komórkach CC12 w mięśniu epitrochelearis szczura (ED50 = 57 nM) i zmniejsza poziom malonylo-CoA w mięśniach. Poprawia wrażliwość na insulinę w otyłych modelach zwierzęcych wywołanych dietą. Wykazuje dobrą stabilność metaboliczną i umiarkowane właściwości farmakokinetyczne (okres półtrwania w osoczu = 1,5 godziny; Cmax = 345 ng/ml; i AUC = 960 ng/h/ml przy 5 mg/kg i.v. lub 10 mg/kg p.o.).
Działania biochem./fizjol.
Docelowe IC50: 53 nM i 61 nM dla ACC1 i ACC2 w wątrobie szczura
Główny cel
Karboksylaza acetylo-CoA (ACC)
Przepuszczalność komórek: tak
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Postać fizyczna
Dostarczany jako sól chlorowodorkowa.
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Tong, L., i Harwood, H.J., 2006. J. Cell. Biol.99, 1476.
Gu, Y.G., et al. 2006. J. Med. Chem.49, 3770.
Zhang, H., et al. 2004. Structure12, 1683.
Harwood, H.J., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 37099.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3