5.31145
mGlu7 Antagonist, XAP044
Synonim(y):
mGlu7 Antagonist, XAP044, 7-Hydroxy-3-(4-iodophenoxy)-4H-chromen-4-one, 7-Hydroxy-3-(4-iodophenoxy)-chromen-4-one, Metabotropic Glutamate Receptor Subtype 7 Antagonist, XAP-044
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥97% (HPLC)
Poziom jakości
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
pale yellow
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C15H9IO4/c16-9-1-4-11(5-2-9)20-14-8-19-13-7-10(17)3-6-12(13)15(14)18/h1-8,17H
Klucz InChI
XXZKJJYWINSUMJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Działania biochem./fizjol.
mGlu7R
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3