5.31057
ETV1 Inhibitor, BRD32048
Synonim(y):
ETV1 Inhibitor, BRD32048, N-(4-Methoxyphenyl)-6-(1-piperidinylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, ER81 Inhibitor, ETV1-mediated Transcription Inhibitor, Transcription Inhibitor ETV1 Inhibitor
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95% (HPLC)
Poziom jakości
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Działania biochem./fizjol.
ETS family transcription factor ETV1
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3