5.30655
Mitochondrial GPDH Inhibitor, iGP-1
Synonim(y):
Mitochondrial GPDH Inhibitor, iGP-1, N-(4-(1H-Benzoimidazol-2-yl)-phenyl)-succinamic acid, Mitochondrial sn-Glycerol-3-Phosphate Dehydrogenase Inhibitor, mGPDH Inhibitor, inhibitor of m GPDH 1, iGP1, N-(4-(1H-Benzoimidazol-2-yl)-phenyl)-succinamic acid, Mitochondrial sn-Glycerol-3-Phosphate Dehydrogenase Inhibitor, mGPDH Inhibitor, inhibitor of mGPDH 1, iGP1
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Postać
solid
siła działania
6.3 μM IC50
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
beige
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
mGPDH
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3