Kluczowe dokumenty
529584
Sigma-Aldrich
Inhibitor PTK/PI 3-K/mTOR, PP121
The PTK/PI 3-K/mTOR Inhibitor, PP121, also referenced under CAS 1092788-83-4, controls the biological activity of PTK/PI 3-K/mTOR. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
1-Cyklopentylo-3-(1H-pirololo[2,3-b]pirydyn-5-ylo)-1H-pirazolo[3,4-d]pirymidyn-4-amina, Inhibitor PI 3-K/mTOR II, Inhibitor kinazy tyrozynowej PDGFR XVIII, Inhibitor Abl IV, Inhibitor mTOR VII, Inhibitor kinazy tyrozynowej VEGFR XXXII, Inhibitor kinazy VEGFR2 XXX, Inhibitor PI 3-K XIII
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H17N7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
319.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[n]2(nc(c5c2ncnc5N)c3cnc4[nH]ccc4c3)C1CCCC1
InChI
1S/C17H17N7/c18-15-13-14(11-7-10-5-6-19-16(10)20-8-11)23-24(12-3-1-2-4-12)17(13)22-9-21-15/h5-9,12H,1-4H2,(H,19,20)(H2,18,21,22)
Klucz InChI
NVRXTLZYXZNATH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek związek pirazolopirymidynowy, który skutecznie celuje w kieszeń ATP zarówno białkowych kinaz tyrozynowych (IC50<0.26 M wobec Abl, EGFR, EphB4, Hck, PDGFR, RET, Src, SrcT338I i VEGFR2), jak i kinazy z rodziny PI 3-K (IC50<1,4 M wobec p110α/ β/ δ/ γ, mTOR i DNA-PK). PP121 jest mniej skuteczny przeciwko kinazom ser/thr i wykazuje znaczące hamowanie tylko 14 kinaz ser/thr (≥70% inhibicji przy 1 M inhibitora i 10 M ATP) w badaniu przesiewowym panelu 219 kinaz. Wykazano, że indywidualne celowanie w Ret przez sorafenib (IC50 = 780 nM) lub szlak PI 3-K/mTOR przez PI-103 (IC50 = 800 nM) jest mniej skuteczne niż leczenie PP121 (IC50 = 50 nM) w hamowaniu proliferacji hodowli raka tarczycy TT z ekspresją Ret C634W.
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Apsel, B., et al. 2008. Nat. Chem. Biol.4, 691.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1