Kluczowe dokumenty
528122
Sigma-Aldrich
Inhibitor PI 3,4-K, PIK-93
The PI 3,4-K inhibitor, PIK-93, also referenced under CAS 593960-11-3, controls the biological activity of PI 3,4-K. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
N-(5-(4-chloro-3-(((2-hydroksyetylo)amino)sulfonylo)fenylo)-4-metylo-2-tiazolilo)-acetamid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H16ClN3O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
389.88
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
pale yellow
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL, pale yellow
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC1=CC=C(C2=C(C)N=C(NC(C)=O)S2)C=C1S(NCCO)(=O)=O
InChI
1S/C14H16ClN3O4S2/c1-8-13(23-14(17-8)18-9(2)20)10-3-4-11(15)12(7-10)24(21,22)16-5-6-19/h3-4,7,16,19H,5-6H2,1-2H3,(H,17,18,20)
Klucz InChI
JFVNFXCESCXMBC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek związek fenylotiazolu, który działa jako silny, odwracalny i kompetytywny względem ATP selektywny inhibitor rodziny PI 3,4-K (IC50 = 16, 19, 39 i 64 nM odpowiednio dla p110γ, PI 4-KIIIβ, p110α i DNA-PK). Umiarkowanie hamuje p110δ, PI 3-KC2β, hsVPS34, ATM, p110β i PI 4-KIIIα (IC50 = odpowiednio 0,120, 0,140, 0,320, 0,490, 0,590 i 1,1 µM) z minimalnym hamowaniem w stosunku do panelu 36 kinaz (IC50 > 10 µM). Wykazano, że blokuje ruch ceramidów za pośrednictwem białka przenoszącego ceramidy między retikulum endoplazmatycznym a Golgim w transfekowanych komórkach COS-7 przy 250 nM.
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Miller, S., et al. 2010. Science327, 1638.
Fan, Q.W., et al. 2006. Cancer Cell9, 341.
Toth, B., et al. 2006. J. Biol. Chem.281, 36369.
Knight, Z.A., et al. 2006. Cell125, 733.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3