526559
PI3Kδ Inhibitor, SW30
The PI3Kδ Inhibitor, SW30 controls the biological activity of PI3Kδ. This small molecule/inhibitor is primarily used for Membrane applications.
Synonim(y):
PI3Kδ Inhibitor, SW30, 2-((4-amino-3-(3-hydroxyprop-1-ynyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl)methyl)-5-methyl-3-o-tolylquinazolin-4(3H)-one, PI 3-K Inhibitor XIV
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
>95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3