517310
Anti-P-Glycoprotein Mouse mAb (C219)
liquid, clone C219, Calbiochem®
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
C219, monoclonal
Formularz
liquid
zawiera
≤0.1% sodium azide as preservative
reaktywność gatunkowa
rat, hamster, human, mouse
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ABCB1(5243)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Frozen Sections (5-10 µg/ml)
Immunoblotting (1-10 µg/ml, see application references, see comments)
Immunocytochemistry (see comments)
Immunoprecipitation (see comments)
Paraffin Sections (1-10 µg/ml)
Opakowanie
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Komentarz do analizy
Cell lines or frozen tissue, such as liver or colon
Inne uwagi
Toth, K., et al. 1992. Am. J. Pathol. 140, 1009.
Schinkel, A.H., et al. 1991. Cancer Res. 51, 2628.
Chan, H.S.L., et al. 1988. Lab Invest. 59, 870.
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1