513033
PD 168393
A potent, cell-permeable, irreversible, ATP-competitive and selective inhibitor of EGF receptor (EGFR) tyrosine kinase activity (IC₅₀ = 700 pM).
Synonim(y):
PD 168393, 4-[(3-Bromophenyl)amino]-6-acrylamidoquinazoline
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: 200 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Brc1cc(ccc1)Nc2ncnc3c2cc(cc3)NC(=O)C=C
InChI
1S/C17H13BrN4O/c1-2-16(23)21-13-6-7-15-14(9-13)17(20-10-19-15)22-12-5-3-4-11(18)8-12/h2-10H,1H2,(H,21,23)(H,19,20,22)
Klucz InChI
HTUBKQUPEREOGA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
EGFR
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3