Kluczowe dokumenty
5125-50GM-M
Sigma-Aldrich
Papain, Carica papaya
Synonim(y):
Papain, Carica papaya
About This Item
Numer CAS:
Numer EC enzymu:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352204
Formularz
solid
Poziom jakości
aktywność właściwa
>30,000 USP units/mg
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
pI 
8.75
rozpuszczalność
aqueous buffer: 1 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Native papain from Carica papaya. A cysteine protease that hydrolyzes peptides, amides and esters, especially at bonds involving basic amino acids, glycine or leucine. Inhibitors include leupeptin (Cat. No. 108975) and PMSF (Cat. No. 52332).
Native papain from Carica papaya. A cysteine protease that hydrolyzes peptides, amides and esters, especially at bonds involving basic amino acids, glycine or leucine. Inhibitors include leupeptin and PMSF. Has an optimal pH of 6.0-7.0 and a pI of 8.75.
Ostrzeżenie
Toxicity: Harmful (C)
Definicja jednostki
1 MCU (milk clotting unit) = 9 HDU (hemoglobin digestion units) = 6 GU (gelatin units) = 30 USP units
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 2 months at -20°C.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1