5.08838
Puromycin, Dihydrochloride, Sterile-Filtered Aqueous Solution, Cell Culture-Tested
Synonim(y):
Puromycin, Dihydrochloride, Sterile-Filtered Aqueous Solution, Cell Culture-Tested, (2 S)-2-Amino-N-((2 S,3 S,4 R,5 R)-5-(6-(dimethylamino)purin-9-yl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl)-3-(4-methoxyphenyl)
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
zanieczyszczenia
≤10 EU/mg Endotoxin (dry weight)
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C22H29N7O5.2ClH/c1-28(2)19-17-20(25-10-24-19)29(11-26-17)22-18(31)16(15(9-30)34-22)27-21(32)14(23)8-12-4-6-13(33-3)7-5-12;;/h4-7,10-11,14-16,18,22,30-31H,8-9,23H2,1-3H3,(H,27,32);2*1H/t14-,15+,16?,18+,22+;;/m0../s1
Klucz InChI
MKSVFGKWZLUTTO-USYAMCSGSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
RNA
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Inne uwagi
Kaufman, S.H., et al. 1993. Cancer Res.53, 3976.
de la Luna, S. and Ortin, J. 1992. Methods Enzymol.216, 376.
Chow, S.C., et al. 1991. Exp. Cell Res.216, 149.
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2