5.08509
NS309
Synonim(y):
Aktywator kanałów K+ aktywowanych przez Ca2+, NS309, NS-309, NS 309
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: 100 mM
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Clc1[c]2[c](ccc1Cl)=C(C(=O)N=2)NO
InChI
1S/C8H4Cl2N2O2/c9-4-2-1-3-6(5(4)10)11-8(13)7(3)12-14/h1-2,14H,(H,11,12,13)
Klucz InChI
CVOUSAVHMDXCKG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody.
Działania biochem./fizjol.
Kanały K+ aktywowane przez Ca2+
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Morimura, K. et al. 2006. J. Pharmacol. Sci.100, 237.
Strobaek, D. et al. 2004. Biochim. Biophys. Acta.1665, 1.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2