Kluczowe dokumenty
5.06416
Sigma-Aldrich
Beclin-1 Activator II, retro-inverso TAT-Beclin-1
Synonim(y):
(D)-H₂N-RRRQRRKKRGY-GG-TGFEGDHWIEFTANFVNT-CO₂H, aktywator Atg6 II, bloker interakcji Beclin-1-GAPR-1 II, aktywator Vps30 II
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C164H251N57O45
Masa cząsteczkowa:
3741.10
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥95% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
water: 50 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Tat-beclin 1, peptyd, pochodzi z segmentu białka autofagii beclin 1, które wiąże się z ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) -1 Nef. Służy jako silny induktor autofagii. Wchodzi w interakcje z GAPR-1 (GLIPR2), niedawno zidentyfikowanym negatywnym regulatorem autofagii. Stwierdzono, że Tat-beclin 1 zmniejsza akumulację agregatów białek ekspansji poliglutaminy i replikację różnych patogenów (w tym HIV-1) in vitro. Co więcej, wykazała zdolność do zmniejszania śmiertelności u myszy zakażonych wirusem chikungunya lub wirusem Zachodniego Nilu.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
GAPR-1/GLIPR2
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Sekwencja
(D)-H-arg-arg-arg-gln-arg-arg-lys-lys-arg-Gly-tyr~Gly-Gly~thr-Gly-phe-glu-Gly-asp-his-trp-ile-glu-phe-thr-ala-asn-phe-val-asn-thr-OH
Postać fizyczna
Dostarczany jako sól trifluorooctanowa.
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Shoji-Kawata, S., et al. 2013. Nature.494, 201.
Informacje prawne
Sprzedawane na licencji patentu US 8,722,628.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1