506132
Pifithrin-α
≥95% (HPLC), solid, p53 inhibitor, Calbiochem®
Synonim(y):
2-(2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzotiazol-3-ylo) -1-p-toliloetanon, HBr
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Pifithrin-α, A cell-permeable chemical inhibitor of p53.
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[s]1c2c([n+](c1N)CC(=O)c3ccc(cc3)C)CCCC2.[Br-]
InChI
1S/C16H18N2OS.BrH/c1-11-6-8-12(9-7-11)14(19)10-18-13-4-2-3-5-15(13)20-16(18)17;/h6-9,17H,2-5,10H2,1H3;1H
Klucz InChI
HAGVCKULCLQGRF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
PS3
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Culmsee, C., et al. 2001. J. Neurochem.77, 220.
Komarova, E.A., and Gudkov, A.V. 2000. Biochemistry (Mosc.) 65, 41.
Stadler, P., et al. 2000. Strahlenther Onkol. 176, 98.
Ferber, D. 1999. Science 285, 1651.
Jacquemin-Sablon, A. 1999. Bull. Cancer86, 894.
Komarov, P.G., et al. 1999. Science 285, 1733.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3