Key Documents
5.05894
Sigma-Aldrich
CGP 7930
Synonim(y):
CGP 7930, GABA B Receptor Antagonist, CGP7930, CGP 7930, CGP-7930
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H32O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.46
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
pale yellow
rozpuszczalność
DMSO: 100 mM
ethanol: 100 mM
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C19H32O2/c1-17(2,3)14-9-13(11-19(7,8)12-20)10-15(16(14)21)18(4,5)6/h9-10,20-21H,11-12H2,1-8H3
Klucz InChI
XLWJPQQFJNGUPA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
A blood brain barrier permeable, positive allosteric modulator of the metabotropic GABAB receptor. Shown to modulate GABAB receptor in the high affinity state and thereby increases agonist affinity for the receptor. Also enhances agonist potency and efficacy even on recombinant GABAB receptors. Exhibits anxiolytic effects in rodents.
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Inne uwagi
Adams, C. et al., 2007. CNS Drug Rev.13, 308.
Pin, J.P., et al., 2007. Curr. Neuropharmacol.5, 195.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3