Kluczowe dokumenty
5.05763
Sigma-Aldrich
Inhibitor ProRS, halofuginon
Synonim(y):
STENOROL, HF, bromowodorek, inhibitor syntetazy prolylo-tRNA, bromowodorek trans-(±)-7-bromo-6-chloro-3-[3-(3-hydroksy-2-piperydynylo)-2-oksopropylo]-4(3H)-chinazolinonu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H17BrClN3O3 · xHBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
414.68 (free base basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
siła działania
18 nM IC50
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Br-].Brc1cc2c(cc1Cl)C(=O)N(C=N2)CC(=O)CC3NCCC[C@H]3O.[H+]
InChI
1S/C16H17BrClN3O3.BrH/c17-11-6-13-10(5-12(11)18)16(24)21(8-20-13)7-9(22)4-14-15(23)2-1-3-19-14;/h5-6,8,14-15,19,23H,1-4,7H2;1H/t14?,15-;/m1./s1
Klucz InChI
SJUWEPZBTXEUMU-NUNOUFIPSA-N
Opis ogólny
Przepuszczalna dla komórek mieszanina racemiczna halofuginonu, halogenowanej pochodnej alkaloidu Febrifugine z Dichroa febriguga, której enancjomer D-(+)/(2R, 3S) służy jako aktywny inhibitor aminoacylacji za pośrednictwem ProRS (syntetazy prolylo-tRNA) poprzez jednoczesne celowanie / blokowanie kieszeni wiążącej prolinę ProRS za pomocą jej hydroksypiperydyny i miejsca wiązania adenozyny na 3′ końcu tRNA za pomocą halogenowanego 4-chinazolinonu. miejsce wiązania adenozyny z chlorowcowanym 4-chinazolinonem, zapobiegając nie tylko katalizowanej przez ProRS adenylacji prolylu (tworzenie Pro-AMP), ale także późniejszemu transferowi Pro z Pro-AMP do tRNAPro. Konsekwentnie, tylko prolina, ale nie inne NEAA, jest w stanie odwrócić hamujący wpływ HF w translacji lizatu retikulocytów królika in vitro (1 µM HF; 1 mM Pro) i zapobiec indukowanej przez HF aktywacji komórkowego szlaku AAR (odpowiedź aminokwasowa) (100 nM HF/2 mM Pro/MEF; 10 nM HF/1 mM Pro/Murine CD4+ CD25- T cells). Wykazano, że hamuje neowaskularyzację indukowaną przez bFGF w mysim modelu angiogenezy rogówki (5 mg/kg/dzień poprzez spożycie pokarmu) i znacząco zmniejsza nasilenie autoimmunologicznego zapalenia mózgu i rdzenia wywołanego antygenem mielinowym MOG33-55 u myszy (2 µg/mysz/dzień i.p.) in vivo. W przeciwieństwie do mimetyków AA-AMP, HF nie konkuruje z ATP o wiązanie ProRS. ATP, w stanie związanym z ProRS, faktycznie pomaga stabilizować HF poprzez interakcje wiązań wodorowych.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
syntetazy prolo-tRNA
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Zhou, H., et al. 2013, Nature494, 121.
Keller, T.L., et al. 2012, Nat. Chem. Biol.12, 311.
Sundrud, M.S., et al. 2009, Science324, 1334.
Elkin, M., et al. 2000, FASEB J.14, 2477.
Elkin, M., et al. 1999, Clin. Cancer Res.5, 1982.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3