5.05021
BMX-IN-1
Synonim(y):
BMX-IN-1, N-(2-Methyl-5-(9-(4-(methylsulfonamido)phenyl)-2-oxobenzo[h][1,6]naphthyridin-1(2H)-yl)phenyl)acrylamide, BMX/BTK Inhibitor, Bruton′s Tyrosine Kinase Inhibitor IV, BLK Inhibitor I, BMX Inhibitor I, JAK3 Inhibitor XIII, PI 3-K Inhibitor XX, PIP5K2C Inhibi
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95% (HPLC)
Poziom jakości
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 12.5 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C29H24N4O4S/c1-4-27(34)31-26-16-23(12-5-18(26)2)33-28(35)14-9-21-17-30-25-13-8-20(15-24(25)29(21)33)19-6-10-22(11-7-19)32-38(3,36)37/h4-17,32H,1H2,2-3H3,(H,31,34)
Klucz InChI
SFMJNHNUOVADRW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
BMX
BTK
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3