5.04776
Cytochalasin D, Zygosporium mansonii
InSolution, ≥98%, 10 mM in DMSO, A cell-permeable fungal toxin
Synonim(y):
InSolution Cytochalasin D, Zygosporium mansonii, Lygosporin A, Zygosporin A, NSC 209835
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (TLC)
Postać
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
temp. przechowywania
−70°C
InChI
1S/C30H37NO6/c1-17-10-9-13-22-26(33)19(3)18(2)25-23(16-21-11-7-6-8-12-21)31-28(35)30(22,25)24(37-20(4)32)14-15-29(5,36)27(17)34/h6-9,11-15,17-18,22-26,33,36H,3,10,16H2,1-2,4-5H3,(H,31,35)/b13-9+,15-14+/t17-,18+,22-,23-,24+,25-,26+,29+,30+/m0/s1
Klucz InChI
SDZRWUKZFQQKKV-JHADDHBZSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
microfilaments
Opakowanie
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Inne uwagi
Blankson, H., et al. 1995. Exp. Cell Res.218, 522.
Melamed, I., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.209, 1102.
Verschueren, H., et al. 1995. Eur. J. Cell Biol.66, 335.
Aszalos, A., et al. 1994. Cell Immunol. 157, 81.
Wang, W.H., et al. 1994. Am. J. Physiol. 267, F592.
Betina, V., and Micekova, D. 1972. Chem. Abstr.77, 160508q.
Katagiri, K., and Matsuura, S. 1971. J. Antibiot. 24, 722.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - (refers to pure substance)