5.00649
Inhibitor HMTazy IX, MM-102
Synonim(y):
Inhibitor metylotransferazy histonowej IX, MM102, ( S)-N-( bis(4-fluorofenylo)metylo)-1-(2-(2-etylo-2-izobutyramidobutanamido)-5-guanidynopentanamido)cyklopentanokarboksyamid, TFA, Inhibitor metylotransferazy histonowej IX, MM102,(S)-N-(bis(4-fluorofenylo)metylo)-1-(2-(2-etylo-2-izobutyramidobutanamido)-5-guanidynopentanamido)cyklopentanokarboksyamid, TFA
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
siła działania
1 nM Ki
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kolor
light beige
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody. Należy zapoznać się z etykietą fiolki lub certyfikatem analizy dla masy cząsteczkowej specyficznej dla partii. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje wyjściową masę cząsteczkową bez wody.
Działania biochem./fizjol.
WDR5
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2