Kluczowe dokumenty
489476-M
Millipore
Inhibitor LSD1
The LSD1 Inhibitor, also referenced under CAS 927019-63-4, controls the biological activity of LSD1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Synonim(y):
Inhibitor LSD I, Inhibitor BHC110 I, Inhibitor III demetylazy lizyny histonowej, Inhibitor KDM1 I
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H40Cl4N8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
474.34
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
pale yellow to yellow
rozpuszczalność
water: 50 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Bisguanidynowy analog poliaminy, który wykazuje niekompetycyjne i specyficzne hamowanie LSD1, z 14,1% pozostałą aktywnością LSD1 przy 10 µM in vitro, i wykazano, że znacząco zwiększa metylację w chromatynie histonu 3 lizyny 4 (H3K4me1 i H3K4me2) zależnie od dawki od 0,25 µM do 10 µM, bez wpływu na globalne poziomy H3K9me2 (który jest substratem LSD1).25 µM do 10 µM, bez wpływu na globalny poziom H3K9me2 (który nie jest substratem LSD1) w ludzkich komórkach raka okrężnicy HCT116. Związek ten indukuje reekspresję kilku epigenetycznie wyciszonych genów, w tym SFRP1, SFRP4, SFRP5 i GATA5 skuteczniej w porównaniu z leczeniem siRNA, szczególnie w przypadku SFRP4 i SFRP5.
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Sharma, SK., et al. 2010 J. Med. Chem.53, 5197.
Huang, Y., et al. 2007. Proc. Natl. Acad. Sci.104, 8023.
Bi, X., et al. 2006. Bioorg. Med. Chem. Lett.16, 3229.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3