475838
Mifepristone
≥99% (titration), solid, progesterone and glucocorticoid receptor antagonist, Calbiochem®
Synonim(y):
Mifepristone, (11β,17β)-11-(4-(Dimethylamino)phenyl)-17-hydroxy-17-(1-propynyl)estra-4,9-dien-3-one, RU-486
About This Item
Polecane produkty
product name
Mifepristone, A cell-permeable synthetic steroid that acts as a potent antagonist of progesterone and glucocorticoid receptors.
Poziom jakości
Próba
≥99% (titration)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
zanieczyszczenia
≤0.1% Steroid substances
kolor
yellow
rozpuszczalność
ethanol: 10 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C29H35NO2/c1-5-15-29(32)16-14-26-24-12-8-20-17-22(31)11-13-23(20)27(24)25(18-28(26,29)2)19-6-9-21(10-7-19)30(3)4/h6-7,9-10,17,24-26,32H,8,11-14,16,18H2,1-4H3/t24-,25+,26-,28-,29-/m0/s1
Klucz InChI
VKHAHZOOUSRJNA-GCNJZUOMSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Progesterone and glucocorticoid receptors
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Sidell, N., et al. 2002. Ann. N. Y. Acad. Sci.955, 159.
Gao, F., et al. 2001. Acta Pharmacol. Sin.22, 524.
Hyder, S.M., et al. 2001. Int. J. Cancer92, 469.
Lam, F.C., et al. 2001. J. Neurochem. 76, 1121.
Sridhar, S., et al. 2001. Cancer Res.61, 7179.
Behl, C., et al. 1997. Eur. J. Neurosci.9, 912.
Greb, R.R., et al. 1997. Hum. Reprod.12, 1280.
Gruol, D.J., et al. 1994. Cancer Res.54, 3088.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3