454582
Anti-NMDAR 2B (984-1104) Rabbit pAb
lyophilized, Calbiochem®
Synonim(y):
Anti-N-Methyl-D-Aspartate Receptor 2B-Subunit
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
lyophilized
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
rat, fish, mouse, human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
izotyp
IgG
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry (1:1000-1:2000)
Immunoprecipitation (see comments)
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Inne uwagi
Petralia, R.S., et al. 1994. J. Neurosci.14, 6102.
Ishii, T., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 2836.
Monyer, H., et al. 1992. Nature256, 1217.
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1