Kluczowe dokumenty
MABN842
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-PERK, klon 4F6.1
clone 4F6.1, from mouse
Synonim(y):
PERK, Eukaryotic translation initiation factor 2-alpha kinase 3, PRKR-like endoplasmic reticulum kinase, Pancreatic eIF2-alpha kinase, HsPEK
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4F6.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EIF2AK3(9451)
Opis ogólny
Eukariotyczny czynnik inicjacji translacji 2-alfa kinaza 3 (EC 2.7.11.1; UniProt Q9NZJ5; znany również jako Eukariotyczny czynnik inicjacji translacji 2 alfa kinaza 3, HsPEK, trzustkowa kinaza EIF2-alfa, PRKR-podobna endoplazmatyczna kinaza retikulum) jest kodowany przez gen EIF2AK3 (znany również jako PEK, PERK, WRS) (Gene ID 9451) u człowieka. Akumulacja niesfałdowanych lub nieprawidłowo sfałdowanych białek w retikulum endoplazmatycznym (ER) indukuje aktywację trzech głównych szlaków odpowiedzi na niesfałdowane białka (UPR), szlaku enzymu wymagającego inozytolu-1 (IRE1), szlaku aktywującego czynnik transkrypcyjny 6 (ATF6) i szlaku kinazy białkowej podobnej do kinazy ER (PERK). Szlak PERK obejmuje autofosforylację/aktywację PERK, co skutkuje fosforylacją eIF2α przez PERK, co z kolei prowadzi do zwiększonej transkrypcji ATF4 i regulacji białka homologicznego CAAT/enhancer binding protein (C/EBP) (CHOP) za pośrednictwem ATF4.
Immunogen
Epitop: Wewnętrzny (C-końcowa połowa)
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające wewnętrznej (C-końcowej połowie) ludzkiej PERK.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło PERK w ludzkiej tkance wątroby.
To przeciwciało anty-PERK, klon 4F6.1 jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting i immunohistochemii (parafina) do wykrywania PERK.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Signaling
Jakość
Evaluated by Western Blotting in HEK293 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected PERK in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~125 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2bκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1