445835-M
Mer RTK Inhibitor, UNC569
Mer RTK Inhibitor, UNC569, 1350547-65-7 is a potent, reversible and ATP-competitive inhibitor of Mer receptor tyrosine kinase (IC50 = 2.9 nM; Ki = 4.3 nM).
Synonim(y):
Inhibitor MERTK I, Inhibitor RP38 I, Inhibitor RTK rodziny TAM I, UNC-569, 1-(( trans-4-aminocykloheksylo)metylo)-N-butylo-3-(4-fluorofenylo)-1H-pirazolo[3,4-d]pirymidyn-6-amina
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
beige
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
water: 2.5 mg/mL (with gentle warming)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1