Kluczowe dokumenty
427572
Sigma-Aldrich
Bovine Lactosyl Ceramide
≥98% (TLC), solid, glycosphingolipid precursor, Calbiochem®
Synonim(y):
Galβ,1,4Glc-Cer, LacCer, LC, LC, Galβ,1,4Glc-Cer, LacCer
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C53H101NO13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
960.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.77
Nazwa produktu
Ceramid laktozylowy, bydlęcy, A neutral glycosphingolipid (GSL) that is the common precursor of the ganglio-, globo-, globoiso-, lacto-, neolacto-, and muco-series of GSL.
Poziom jakości
opis
RTECS - FK1000000
Próba
≥98% (TLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
colorless
rozpuszczalność
ethanol: 1 mM
methanol: 1 mM
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N(C(C(O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)CO[C@@H]1O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]1O)O)OC2O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO)CO)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C48H91NO13/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-40(53)49-36(37(52)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2)35-59-47-45(58)43(56)46(39(34-51)61-47)62-48-44(57)42(55)41(54)38(33-50)60-48/h29,31,36-39,41-48,50-52,54-58H,3-28,30,32-35H2,1-2H3,(H,49,53)/b31-29+/t36?,37?,38-,39-,41+,42+,43-,44-,45-,46+,47-,48?/m1/s1
Klucz InChI
VOZHMDQUIRUFQW-AIRKALMMSA-N
Opis ogólny
M.W. 960,4 (na bazie trikozanoilu - 23:0).
Neutralny glikosfingolipid (GSL), który jest wspólnym prekursorem serii GSL ganglio-, globo-, globoiso-, lacto-, neolacto- i muco-. Promuje zależną od czasu i stężenia proliferację komórek mięśni gładkich aorty poprzez specyficzną aktywację kinazy p44 MAP. Stymuluje również ładowanie Ras-GTP, kinazy MEK i Raf, kinazę p44 MAP i ekspresję c-fos w ludzkich komórkach mięśni gładkich aorty.
Masa cząsteczkowa: 960,4 (w oparciu o trikozanyl -23:0)
Neutralny glikosfingolipid (GSL), który jest wspólnym prekursorem serii GSL ganglio-, globo-, globoiso-, lacto-, neolacto- i muco. Promuje zależną od czasu i stężenia proliferację komórek mięśni gładkich aorty poprzez specyficzną aktywację kinazy p44 MAP. Stymuluje również ładowanie Ras-GTP, kinazy MEK i Raf, kinazę p44 MAP i ekspresję c-fos w ludzkich komórkach mięśni gładkich aorty.
Działania biochem./fizjol.
Odwracalny: nie
Primary Target
Neutralny glikosfingolipid (GSL), który jest wspólnym prekursorem serii GSL ganglio-, globo-, globoiso-, lacto-, neolacto- i muco-series.
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Ostrzeżenie
Toksyczność: Drażniący (B)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 2 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Bhunia, A.K., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 15642.
Bhunia, A.K., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 10660.
Zacharias, C., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 13313.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3