412512
IRE1 Inhibitor III, 4μ8C
IRE1 Inhibitor III, CAS 14003-96-4, is a cell-permeable. Covalent inhibitor of IRE1 RNase activity (IC₅₀ = 550 and 45 nM, respectively, with 0 & 16 min preincubation in RNA cleavage assays).
Synonim(y):
8-Formylo-7-hydroksy-4-metylokumaryna, 7-hydroksy-4-metylo-2-okso-2H-chromeno-8-karbaldehyd, ER-to-Nucleus Signaling 1 Inhibitor III, Inositol-Reguiring Protein 1 Inhibitor III
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: 25 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(C=C1C)OC2=C1C=CC(O)=C2C=O
InChI
1S/C11H8O4/c1-6-4-10(14)15-11-7(6)2-3-9(13)8(11)5-12/h2-5,13H,1H3
Klucz InChI
RTHHSXOVIJWFQP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
IRE1
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3