410960
Ischemin
A cell-permeable azobenzene compound that reversibly targets CBP-BRD acetyl-lysine binding pocket with moderate selectivity over BAZ1B, PCAF, BRD4-1 and BAZ2B.
Synonim(y):
Ischemin, (E)-5-(2-Amino-4-hydroxy-5-methyl-phenylazo)-2,4-dimethyl-benzenesulfonic acid, MS120, BRD4 Inhibitor II
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
orange-red
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL, orange
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1=C(/N=N/C2=C(N)C=C(O)C(C)=C2)C=C(C(C)=C1)S(=O)(O)=O
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2