Merck
Z0127
Sigma-Aldrich
Zatebradine hydrochloride
≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
7,8-Dimethoxy-3-[3-[-N-[2-(3,4 dimethoxyphenyl)ethyl]-N-methylamino]propyl]-1,3,4,5-tetrahydro-2H-3-benzazepin-2-one hydrochloride, UL-FS49
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H37ClN2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
493.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
warunki przechowywania
desiccated
kolor
white
rozpuszczalność
H2O: >10 mg/mL
inicjator
Boehringer Ingelheim
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[H].COc1ccc(CCN(C)CCCN2CCc3cc(OC)c(OC)cc3CC2=O)cc1OC
InChI
1S/C26H36N2O5.ClH/c1-27(13-9-19-7-8-22(30-2)23(15-19)31-3)11-6-12-28-14-10-20-16-24(32-4)25(33-5)17-21(20)18-26(28)29;/h7-8,15-17H,6,9-14,18H2,1-5H3;1H
Klucz InChI
ZRNKXJHEQKMWCH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chlorowodorek zatebradyny był stosowany
  • jako blokerIf w celu zbadania jego wpływu na skupiska kardiomiocytów (CMC)
  • jako inhibitor kanału aktywowanego hiperpolaryzacją i bramkowanego cyklicznymi nukleotydami (HCN) w celu zbadania jego wpływu na żywotność zwyrodniałych fotoreceptorów pręcikowych lub czopkowych u myszy
  • jako środek bradykardialny do badania jego wpływu na tachykardię i podwyższoną temperaturę u ryb
Działania biochem./fizjol.
Zatebradyna jest środkiem bradykardialnym.
HCN channel blocker: blocker of neuronal Ih, related cardiac If channels and ATP-sensitive Kir channels.
Cechy i korzyści
Ten związek jest wyróżnionym produktem do badań nad cyklicznymi nukleotydami. Kliknij tutaj, aby odkryć więcej wyróżnionych produktów z cyklicznymi nukleotydami. Dowiedz się więcej o bioaktywnych małych cząsteczkach dla innych obszarów badań na stronie sigma.com/discover-bsm.
Związek ten został opracowany przez Boehringer Ingelheim. Aby przejrzeć listę innych związków opracowanych przez firmy farmaceutyczne i zatwierdzonych leków/kandydatów na leki, kliknij tutaj.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
William Joyce et al.
Journal of comparative physiology. B, Biochemical, systemic, and environmental physiology, 188(3), 481-490 (2017-10-27)
The amount of blood pumped by the heart (cardiac output) must be matched to the amount of blood returning to the heart (venous return), but the factors determining cardiac filling are sparsely understood in ectothermic vertebrates. Stroke volume is affected
Kai Hu et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 286(4), H1281-H1288 (2004-03-17)
The importance of heart rate for left ventricular remodeling and prognosis after myocardial infarction is not known. We examined the contribution of heart rate reduction by zatebradine, a direct sinus node inhibitor without negative inotropic effects on left ventricular function
Xinrong Fan et al.
Journal of ethnopharmacology, 139(1), 42-51 (2011-11-24)
The root of Aconitum coreanum (Levl.) Raipaics has been extensively used to treat various kinds of disorders including cardiovascular disease in China for a long time. According to recent studies, its antiarrhythmic actions are attributable to the active component, acehytisine.
Hiroko Izumi-Nakaseko et al.
Journal of pharmacological sciences, 135(1), 44-50 (2017-09-21)
Human induced pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes (hiPSC-CMs) have been used in many studies to assess proarrhythmic risks of chemical compounds. In those studies, field potential durations (FPD) of hiPSC-CMs have been corrected by clinically used Fridericia's and/or Bazett's formulae, however
Effects of zatebradine and propranolol on canine ischemia and reperfusion-induced arrhythmias
Naito H, et al.
European Journal of Pharmacology, 388(2), 171-176 (2000)