Kluczowe dokumenty
401442
Sigma-Aldrich
Kozie anty-ludzkie IgG, specyficzny dla łańcucha γ koniugat fosfatazy alkalicznej
liquid, Calbiochem®
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
zawiera
≤0.1% sodium azide as preservative
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
do not freeze
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Oczyszczone immunologicznie kozie przeciwciało poliklonalne sprzężone z fosfatazą alkaliczną. Rozpoznaje ludzki łańcuch γ IgG.
Ten kozi anty-ludzki IgG, specyficzny dla łańcucha γ koniugat Alk-Phos jest zatwierdzony do stosowania w enzymatycznym teście immunologicznym, immunoelektroforezie do wykrywania ludzkich IgG, specyficznych dla łańcucha γ.
Immunogen
Człowiek
Zastosowanie
Test immunoenzymatyczny (1:5000)
Immunoelektroforeza (patrz komentarze)
Opakowanie
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Postać fizyczna
W 50 mM Tris-HCl, 1 mM MgCl₂, 0,1 mM ZnCl₂, 1% BSA, pH 8,0.
Inne uwagi
Monospecyficzny dla ludzkiego łańcucha γ IgG, jak określono za pomocą immunoelektroforezy wobec normalnej ludzkiej surowicy. p-Nitrofenylofosforan, 1 mg/ml w 10% dietanoloaminie, pH 9,8, 1 mM MgCl2 w 25°C, został użyty jako substrat do testowania reaktywności immunoenzymu. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pauline Versteegen et al.
Frontiers in immunology, 13, 864674-864674 (2022-06-10)
Immunogenicity of acellular pertussis (aP) vaccines is conventionally assessed by measuring antibody responses but antibody concentrations wane quickly after vaccination. Memory B cells, however, are critical in sustaining long-term protection and therefore may be an important factor when assessing pertussis
Malick M Gibani et al.
Nature medicine, 25(7), 1082-1088 (2019-07-05)
Salmonella Typhi is a human host-restricted pathogen that is responsible for typhoid fever in approximately 10.9 million people annually1. The typhoid toxin is postulated to have a central role in disease pathogenesis, the establishment of chronic infection and human host
Angela M Minassian et al.
Med (New York, N.Y.), 2(6), 701-719 (2021-07-06)
Development of an effective vaccine against the pathogenic blood-stage infection of human malaria has proved challenging, and no candidate vaccine has affected blood-stage parasitemia following controlled human malaria infection (CHMI) with blood-stage Plasmodium falciparum. We undertook a phase I/IIa clinical