400088
HIF-1α Translation Inhibitor, KC7F2
The HIF-1α Translation Inhibitor, KC7F2, also referenced under CAS 927822-86-4, controls the biological activity of HIF-1α. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonim(y):
HIF-1α Translation Inhibitor, KC7F2, Hypoxia-Inducible Factor-1α Translation Inhibitor, KC7F2, N,Nʹ-(2,5-Dichlorosulfonyl)cystamine, HIF Inhibitor III
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
beige to tan
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)(NCCSSCCN[S](=O)(=O)c2c(ccc(c2)Cl)Cl)c1c(ccc(c1)Cl)Cl
InChI
1S/C16H16Cl4N2O4S4/c17-11-1-3-13(19)15(9-11)29(23,24)21-5-7-27-28-8-6-22-30(25,26)16-10-12(18)2-4-14(16)20/h1-4,9-10,21-22H,5-8H2
Klucz InChI
REQLACDIZMLXIC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3