400046
Hydroxyurea
≥98% (HPLC), solid, RNR inhibitor, Calbiochem
Synonim(y):
Hydroxyurea, Ribonucleotide Reductase Inhibitor I, RNR Inhibitor I
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Hydroxyurea, Anti-neoplastic agent that blocks DNA replication by inhibiting ribonucleotide reductase.
Poziom jakości
opis
Merck USA index - 14, 4848
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
rozpuszczalność
water: 5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N(O)C(=O)N
InChI
1S/CH4N2O2/c2-1(4)3-5/h5H,(H3,2,3,4)
Klucz InChI
VSNHCAURESNICA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Inhibiting ribonucleotide reductase
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Tsuchiya, K., et al. 1999. Free Radic. Biol. Med. 27, 347.
Anand, S., et al. 1995. Cancer Lett.88, 101.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Muta. 1B - Repr. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3