Key Documents
SML1234
Sigma-Aldrich
HAMNO
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(1Z)-1-[(2-Hydroxyanilino)methylidene]naphthalen-2-one, 1-[[(2-Hydroxyphenyl)imino]methyl]-2-naphthalenol, CID 6335338, MLS000737724, NS C111847, NSC111847
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H13NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.29
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
yellow to orange
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
Działania biochem./fizjol.
HAMNO is a potent and selective inhibitor of replication protein A (RPA) interactions with proteins involved in the replication stress response. HAMNO binds the N-terminal domain of RPA70 and inhibits both ATR autophosphorylation and phosphorylation of RPA32 Ser33 by ATR. HAMNO enhances DNA replication stress in cancer cells and slow tumor growth in vivo.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3