382187
HDAC Inhibitor XXIII, Tubastatin A
The HDAC Inhibitor XXIII, Tubastatin A controls the biological activity of HDAC. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonim(y):
HDAC Inhibitor XXIII, Tubastatin A, N-Hydroxy-4-(2-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-pyrido[4,3-b]indol-5-ylmethyl)benzamide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kolor
tan
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 250 μg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2