382115
Histone Acetyl Transferase Inhibitor VII, CTK7A
The Histone Acetyl Transferase Inhibitor VII, CTK7A controls the biological activity of Histone Acetyl Transferase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonim(y):
Histone Acetyl Transferase Inhibitor VII, CTK7A, HAT Inhibitor VII, p300/CBP Inhibitor V, PCAF Inhibitor III, Sodium-4-(3,5-bis(4-hydroxy-3-methoxystyryl)-1H-pyrazol-1-yl)benzoate, HBC, Na, Sodium-4-(3,5-bis(4-hydroxy-3-methoxystyryl)-1H-pyrazol-1-yl)benzoate, HBC, Na, HAT Inhibitor VII, p300/CBP Inhibitor V, PCAF Inhibitor III
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99% (HPLC)
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
tan
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC1=CC=C(C=C1OC)/C=C/C2=CC(/C=C/C3=CC=C(O)C(OC)=C3)=NN2C4=CC=C(C=C4)C(O[Na])=O
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Inne uwagi
Shim, J.S., et al. 2004. Chem. Biol.11, 1455.
Shim, J.S., et al. 2002. Bioorg. Med. Chem. Biol.10, 2439.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2