371820
Peptyd wiążący białko G βγ, mSIRK(L9A)
A cell-permeable, single point mutated (Leu⁹ to Ala), N-myristoylated G-protein βγ Binding Peptide (mSIRK).
Synonim(y):
mSIRK(L9A), myr-SIRKALNIAGYPDYD-OH
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C90H144N20O25
Masa cząsteczkowa:
1906.23
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
lyophilized solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek, N-myrystoilowany peptyd wiążący białko G (mSIRK), który zawiera pojedynczą mutację punktową (Leu9 na Ala). W przeciwieństwie do mSIRK (nr kat. 371818), zmutowany peptyd nie jest w stanie zwiększyć fosforylacji ERK1/2. Przydatny jako kontrola negatywna dla mSIRK.
Przepuszczalny dla komórek, jednopunktowo zmutowany (Leu9 do Ala), N-myrystoilowany peptyd wiążący białko G βγ (mSIRK). Nie zwiększa fosforylacji ERK1/2 i służy jako kontrola negatywna w badaniach z udziałem mSIRK (nr kat. 371818).
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
Białko G βγ
Białko G βγ
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Sekwencja
Myr-N-Ser-Ile-Arg-Lys-Ala-Leu-Asn-Ile-Ala-Gly-Tyr-Pro-Asp-Tyr-Asp-OH
Postać fizyczna
Dostarczany jako sól trifluorooctanowa.
Rekonstytucja
Po rekonstytucji podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 4 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Goubaeva, F., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 19634.
Scott, J.K., et al. 2001. EMBO J.20, 767.
Scott, J.K., et al. 2001. EMBO J.20, 767.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1