Kluczowe dokumenty
370625
Sigma-Aldrich
Octan Guanabenz
A cell-permeable α2-adrenoceptor agonist that lowers protein misfolding in stressed cells and acts as a proteostatis regulator.
Synonim(y):
1-(2,6-dichlorobenzylidenoamino)guanidyna, octan, WY-8678
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8Cl2N4 · xC2H4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.08 (free base basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥99% (HPLC)
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
water: 5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Clc1c(c(ccc1)Cl)\C=N\N=C(\[N+H3])/N.[O-]C(=O)C
InChI
1S/C8H8Cl2N4.C2H4O2/c9-6-2-1-3-7(10)5(6)4-13-14-8(11)12;1-2(3)4/h1-4H,(H4,11,12,14);1H3,(H,3,4)/b13-4+;
Klucz InChI
MCSPBPXATWBACD-GAYQJXMFSA-N
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek agonista α2-adrenoceptora, który obniża nieprawidłowe fałdowanie białek w zestresowanych komórkach (EC50 ~ 400 nM w komórkach HeLa poddanych działaniu tunicamycyny) i działa jako regulator proteostazy. Wykazano, że selektywnie wiąże PPP1R15A/GADD34 i zakłóca kompleks PPP1R15A-PP1c; podtrzymuje fosforylację eIF2α i zwiększa dostępność chaperonu poprzez osłabienie translacji.
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Tsaytler, P., et al. 2011. Science332, 91.
Erb, S., et al. 2000. Neuropsychopharmacology23, 138,
Handley, S.L. i Mithani, S., 1984. Naunyn Schmiedebergs Arch. Pharmacol.327, 1.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3