Merck
735647
Sigma-Aldrich
Cyclopropaneamidine hydrochloride
97%
Synonim(y):
Cyclopropanecarbamidine hydrochloride, Cyclopropyl-1-carbamidine hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8N2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
crystals
mp
122-127 °C
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
Cl.NC(=N)C1CC1
InChI
1S/C4H8N2.ClH/c5-4(6)3-1-2-3;/h3H,1-2H2,(H3,5,6);1H
Klucz InChI
JRYOZJIRAVZGMV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)