361546
Inhibitor peptydowy GSK-3β, przepuszczalny dla komórek
The GSK-3β Peptide Inhibitor, Cell-permeable controls the biological activity of GSK-3β. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
L803-mts, Myr-N-GKEAPPAPPQSpP-NH₂
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C66H110N15O20P
Masa cząsteczkowa:
1464.64
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
lyophilized solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
kolor
white
rozpuszczalność
acetonitrile: water (1:1): 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Przepuszczalna dla komórek mirystoilowana forma peptydowego inhibitora GSK-3β (nr kat. 361545) z przekładką glicynową. Działa jako selektywny, specyficzny dla substratu, konkurencyjny inhibitor GSK-3β (IC50 = 40 µM). Nie wpływa na aktywność Cdc2, PKB i PKC. Wykazano, że naśladuje działanie insuliny i aktywuje aktywność syntazy glikogenu (~ 2,5-krotnie) w komórkach HEK293 oraz poprawia tolerancję glukozy u myszy z cukrzycą. Wykazuje stabilność in vivo.
Działania biochem./fizjol.
Docelowy IC50: 40 µM przeciwko Gsk-3β
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Sekwencja
Myr-N-Gly-Lys-Glu-Ala-Pro-Pro-Ala-Pro-Pro-Gln-Ser(PO₃H)-Pro-NH₂
Inne uwagi
Plotkin, B., et al. 2003. J. Pharmacol. Exp. Ther.305, 974.
Informacje prawne
Ten produkt jest objęty jednym lub większą liczbą patentów i/lub wniosków patentowych w Stanach Zjednoczonych oraz zagranicznych odpowiedników należących do Tel Aviv University Future Technology LP, spółki komandytowej utworzonej zgodnie z prawem Izraela. Zakup tego produktu oznacza udzielenie niewyłącznej licencji na korzystanie z produktu wyłącznie w celach badawczych. Zakup tego produktu nie daje prawa do (i) włączenia lub wykorzystania produktu do produkcji jakiegokolwiek produktu komercyjnego, (ii) sprzedaży lub innego przekazania produktu jakiejkolwiek stronie trzeciej, lub (iii) wykorzystania produktu do świadczenia jakichkolwiek usług komercyjnych. PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA U LUDZI. Aby uzyskać informacje na temat zakupu licencji na ten produkt do celów innych niż badawcze, należy skontaktować się z VP Business Development, Ramot at Tel Aviv University Ltd., Tel Aviv University, Licensor-Aviv, Tel Aviv 61392, Israel, Phone: +972 3 640 6608; Fax: +972 3 640 6675.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1