36-012-I
Anti-nitro-α/α-Synuclein (Tyr39) Antibody, clone nSyn14
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
nSyn14, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 14.46 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human, mouse
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
mutation (Tyr39)
informacje o genach
human ... SCNA(6622)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Analiza izotypowania: Tożsamość tego przeciwciała monoklonalnego została potwierdzona testem izotypowania jako mysie IgG1.
Testowane aplikacje
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła nitro- α/β-synukleinę (Tyr39) w zastosowaniach ELISA (Giasson, B.I., et al. (2000). Science. 290(5493):985-9).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła nitro- α/β-synukleinę (Tyr39) w zastosowaniach immunohistochemicznych (Maki, R.A., et al. (2019). Free Radic Biol Med. 141:115-140; Giasson, B.I., et al. (2000). Science. 290(5493):985-9).
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło nitro- α/β-synukleinę w różnych próbkach białka a-synukleiny (chemicznie azotowanych lub nietraktowanych) (dzięki uprzejmości Sarah Wright, Nitrome Biosciences, Inc., Brisbane, CA USA).
Analiza ELISA: Różne rozcieńczenia tego przeciwciała wykryły nitro- α/β-synukleinę w różnych próbkach białka a-synukleiny (chemicznie azotowanych lub nietraktowanych) (dzięki uprzejmości Sarah Wright, Nitrome Biosciences, Inc., Brisbane, CA USA). .
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła nitro- α/β-synukleinę (Tyr39) w zastosowaniach Western Blotting (Miranda, H.V., et al. (2017). Sci Rep. 7(1):13713; Fernandez, E., et al. (2014). Antioxid Redox Signal. 21(15):2143-8; Hung, L.W., et al. (2012). J Exp Med. 209(4):837-54; Giasson, B.I., et al. (2000). Science. 290(5493):985-9).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1