Kluczowe dokumenty
34858-M
Sigma-Aldrich
Ethyl acetate
suitable for HPLC, ≥99.7%
Synonim(y):
EtOAc
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.11
Beilstein:
506104
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12190000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Próba:
≥99.7%
metody:
HPLC: suitable
bp:
76.5-77.5 °C (lit.)
ciśnienie pary:
73 mmHg ( 20 °C)
gęstość pary
3 (20 °C, vs air)
ciśnienie pary
73 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.7%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
801 °F
granice wybuchowości
2.2-11.5 %, 38 °F
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.005% free acid (as CH3COOH)
≤0.03% water (Karl Fischer)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
gęstość
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
absorpcja UV
λ: 255 nm Amax: ≤0.70
λ: 260 nm Amax: ≤0.30
λ: 270 nm Amax: ≤0.10
λ: 300 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
Format
neat
ciąg SMILES
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
Klucz InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ethyl acetate is an effective alternate solvent of diethyl ether.
Zastosowanie
Ethyl acetate has been used as solvent for the isolation of Rose hip (Rosa canina L., Rosaceae) powder, via sonication. It has been used as solvent for the abstraction of volatile thiols from wine for their quantitative estimation by gas chromatography/mass spectrometry (GC-MS).
Inne uwagi
Pure-Pac® II containers require the Micromatic MacroValve coupler for dispensing solvents, Z560723.
Important notice
This product will be phased out towards early 2019. There is a replacement product available : 34858
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
26.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-3.00 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K H Young et al.
Journal of clinical microbiology, 10(6), 852-853 (1979-12-01)
Ethyl acetate appears to be a satisfactory subsitute solvent for diethyl ether in the Formalin-ether sedimentation technique. In comparative studies, concentration of organisms with ethyl acetate was equal to or greater than that with diethyl ether. No distortion or alteration