345733-M
Gangliozyd GM3, monosialo, sól amonowa, mleko bydlęce
Contains mainly N-acetylneuraminic acid.
Synonim(y):
Neu5Acα2,3Galβ1,4Glcβ1,1 Ceramid, NH₄
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C64H118N2O21 · NH4
Masa cząsteczkowa:
1269.66
Kod UNSPSC:
12352211
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (TLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
rozpuszczalność
chloroform/methanol (2:1): soluble
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
M.W. 1198,5 (w oparciu o stearoyl - 18:0).
Zawiera głównie kwas N-acetyloneuraminowy. GM3 i jego pochodne odgrywają ważną rolę w immunoregulacji oraz w biosyntezie i metabolizmie wyższych gangliozydów. GM3 hamuje aktywność kinazy tyrozynowej receptora EGF w całych komórkach i błonach plazmatycznych oraz w micelach detergentowych. Hamuje aktywność kinazy białkowej C zarówno we frakcjach cytozolowych, jak i całkowitych (IC50 = 100-115 µM). Indukuje modulację w dół cząsteczek CD4. Przydatny jako substrat dla neuraminidaz. Wiąże EGF i FGF.
Działania biochem./fizjol.
Docelowe IC50: 100 - 115 µM hamujące aktywność kinazy białkowej C zarówno we frakcji cytozolowej, jak i całkowitej frakcji cząstek stałych.
Główny cel
Kinaza białkowa C, kinaza tyrozynowa receptora EGF
Kinaza białkowa C, kinaza tyrozynowa receptora EGF
Ostrzeżenie
Toksyczność: Drażniący (B)
Inne uwagi
Katoh, N. 1995. Life Sci. 56, 157.
Sorice, M., et al. 1995. Scand. J. Immunol. 41, 148.
Kadowaki, H., and Grant, M.A. 1994. J. Biol. Chem. 269, 14931.
Muthing, J., et al. 1994. J. Biochem. (Tokyo) 116, 64.
Sorice, M., et al. 1995. Scand. J. Immunol. 41, 148.
Kadowaki, H., and Grant, M.A. 1994. J. Biol. Chem. 269, 14931.
Muthing, J., et al. 1994. J. Biochem. (Tokyo) 116, 64.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1