344342
D-Fructose-6-phosphate, Disodium Salt
"A glycolytic intermediate formed by the isomerization of glucose-6-phosphate.
Synonim(y):
D-Fructose-6-phosphate, Disodium Salt
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (chromatography)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
zanieczyszczenia
≤0.50% Fructose-1,6-diphosphate
kolor
white
rozpuszczalność
water: 10 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C6H13O9P.2Na/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;;/h3,5-8,10-11H,1-2H2,(H2,12,13,14);;/q;2*+1/p-2/t3-,5-,6-;;/m1../s1
Klucz InChI
ZWRAEINUXILZBD-ABICQQBESA-L
Opis ogólny
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3