Key Documents
444100
Millipore
D-Mannose-6-phosphate, Disodium Salt
Synonim(y):
D-Mannose-6-phosphate, Disodium Salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11O9P · 2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.10
Kod UNSPSC:
12352201
Próba
≥97% dry basis (enzymatic)
Poziom jakości
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
zanieczyszczenia
<0.1% fructose-1,6-diphosphate, fructose-6-phosphate, glucose-6-phosphate
kolor
white
rozpuszczalność
water: soluble
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C6H13O9P.2Na/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
CHIBNKGHYAQTQY-UHFFFAOYSA-L
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3