341608
FGF Receptor Tyrosine Kinase Inhibitor
The FGF Receptor Tyrosine Kinase Inhibitor, also referenced under CAS 192705-79-6, controls the biological activity of FGF Receptor Tyrosine Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
PD 166866, 1-(2-Amino-6-(3,5-dimethoxyphenyl)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl)-3-tert-butyl urea
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N(C(C)(C)C)C(=O)Nc1nc2nc(ncc2cc1c3cc(cc(c3)OC)OC)N
InChI
1S/C20H24N6O3/c1-20(2,3)26-19(27)25-17-15(8-12-10-22-18(21)24-16(12)23-17)11-6-13(28-4)9-14(7-11)29-5/h6-10H,1-5H3,(H4,21,22,23,24,25,26,27)
Klucz InChI
NHJSWORVNIOXIT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Hamby, J.M., et al. 1997. J. Med. Chem.40, 2296.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1